Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
~1198.0 g/mol
concentration
30 % (w/v) in H2O
aggregation number
40
CMC
91 μM
transition temp
cloud point ≥100 °C
solubility
water: soluble
HLB
16.9
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a supplement of De Man, Rogosa, Sharpe (MRS) broth for monitoring bacteriocin production by lactic acid bacteria(66)
- as a component of developing buffer for the incubation of zymogram gel for metalloproteinase quantification(67)
- as a component of activation buffer for recombinant human hepsin(68)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 30 % (w/v) in H2O | description - | description nonionic surfactant | description main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether |
| form liquid | form solid | form semisolid (with melting point ~24 °C.) | form pellets |
| aggregation number 40 | aggregation number - | aggregation number - | aggregation number - |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to slightly hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt ~1198.0 g/mol | mol wt average mol wt 583 | mol wt 626.86 g/mol | mol wt - |
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?