Kluczowe dokumenty
57407
Knitted reactor coil
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
Synonim(y):
Reflective support plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.5 mm
pojemność
3.0 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)