Merck
104043
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Synonim(y):
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
Wybierz wielkość
500 G
716,00 zł
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
716,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7NHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
Beilstein:
2211174
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
226 °C/15 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
λmaks.
252 nm
ciąg SMILES
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Klucz InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Phenyl-1-naphthylamine can be used as fluorescent probe for the determination of critical micelle concentration of surfactants[1]. N-Phenyl-1-naphthylamine was used in a method for determination of the concentration of organolithium and organomagnesium reagents[2]. N-Phenyl-1-naphthylamine was used as hydrophobic probe to study the phase transitions of membrane lipids in whole cells [3].
Działania biochem./fizjol.
N-Phenyl-1-naphthylamine turns fluorescent after binding to hydrophobic regions of cell membranes[4].
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel Pletzer et al.
PLoS pathogens, 14(6), e1007084-e1007084 (2018-06-22)
With the antibiotic development pipeline running dry, many fear that we might soon run out of treatment options. High-density infections are particularly difficult to treat due to their adaptive multidrug-resistance and currently there are no therapies that adequately address this
Xiaoyan Ning et al.
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-01)
Glucose oxidase (GOD, EC.1.1.3.4) specifically catalyzes the reaction of β-d-glucose to gluconic acid and hydrogen peroxide in the presence of oxygen, which has become widely used in the food industry, gluconic acid production and the feed industry. However, the poor
Steffen Lippold et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 132, 24-34 (2016-10-04)
Determination of excipient content in drug formulation is an important aspect of pharmaceutical formulation development and for analytical testing of the formulation. In this study, the influence of polysorbate subspecies, in particular mono- and poly-esters, for determining polysorbate (PS) content
Liisa J Nohynek et al.
Nutrition and cancer, 54(1), 18-32 (2006-06-28)
Antimicrobial activity and mechanisms of phenolic extracts of 12 Nordic berries were studied against selected human pathogenic microbes. The most sensitive bacteria on berry phenolics were Helicobacter pylori and Bacillus cereus. Campylobacter jejuni and Candida albicans were inhibited only with
R N Reusch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(12), 4176-4180 (1988-06-01)
A poly-beta-hydroxybutyrate complex extracted from the plasma membranes of genetically competent Escherichia coli contained polyhydroxybutyrate:polyphosphate:calcium in molar ratios approximating 1:1:0.5. The chain length of the polyhydroxybutyrate was estimated as 120-200 subunits, and that of the polyphosphate was estimated as 130-170