Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł |
5 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
361,00 zł
type
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL | description Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL | description Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL | description Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid |
| specific activity ≥85,000 units/mL | specific activity ≥90,000 units/mL | specific activity ≥100,000 units/mL | specific activity ≥300,000 units/g solid |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form partially purified powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| type Type H-2 | type Type H-3 | type Type HP-2 | type Type H-1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Helix pomatia
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?