Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104900
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NB.43
Pore size:
0.45 μm
Material:
Nylon 66 filter membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 50 ea
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Nylon 66 Filter Membranes, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
material
Nylon 66 filter membrane
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 50 ea
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Nylon 66 Filter Membranes protect the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components. They are compatible with all solvents commonly used in HPLC. For use with sink aspirator.
Application
Nylon 66 filter membranes have been used in filtering the reagents such as acetonitrile and methanol used as mobile phase in the determination of aflatoxins in rice samples using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FL).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea | description pore size 0.2 μm, diam. 25 mm | description volume 500 mL | description - |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. - | diam. - |
| pore size 0.45 μm | pore size 0.2 μm | pore size - | pore size - |
| material Nylon 66 filter membrane | material Nylon membrane | material - | material - |
| packaging pkg of 50 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature - | feature - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?