52603-U
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonim(y):
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
3 mL
macierz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
- Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
- Can also be used for desalting aqueous matrices
- Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.