Merck
52601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonim(y):
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
macierz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Protokoły
Studies have suggested that there is a correlation between furosemide and improved racing performance, prompting the horse racing industry to monitor the use of this drug
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC