Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 178,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
color-coded
packaging
pk of 4
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
fitting
1/4-28 male UNF fittings
application(s)
food and beverages
General description
Ferrules/Nuts for Visiprep™ Large Volume Sampler are accessories for use with Visiprep large volume samplers which enable the transfer of low viscosity samples directly from any sample container to conventional solid phase extraction (SPE) tubes on the Visiprep SPE vacuum manifolds.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description color-coded, pk of 4 | description for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters) | description for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters) | description weight fitting for 1/8 in. O.D. tubing, pk of 4 |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) PFAS testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| packaging pk of 4 | packaging - | packaging - | packaging pk of 4 |
| fitting 1/4-28 male UNF fittings | fitting - | fitting - | fitting weight fitting for 1/8 in. O.D. tubing |
| feature color-coded | feature - | feature - | feature - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?