Kluczowe dokumenty
55289-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Synonim(y):
QuEChERS
Wybierz wielkość
1690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1690,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supel™ QuE, PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
agency
AOAC® 2007.01
Poziom jakości
skład
Discovery® DSC-18, 50 mg (;)
ENVI-Carb, 50 mg
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean PSA, 50 mg
opakowanie
pack of 100
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
2 mL
Zastosowanie
food and beverages
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde łączy nowy węgiel z krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu (Z-Sep+), aby zapewnić optymalną równowagę między odzyskiwaniem pestycydów planarnych a usuwaniem barwnika.
Powiązane treści
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.