Merck
55442-U
Supelco
Supel QuE Verde QuEChERS tube
Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Synonim(y):
Supel QuE, QuEChERS
Wybierz wielkość
50 EA
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
Supel QuE Verde, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supel
skład
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 80 mg
Supelclean PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
opakowanie
pack of 50 ea
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
15 mL
grupa aktywna macierzy
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Dispersive SPE (dSPE), often referred to as the "QuEChERS" method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), is modern sample prep technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products.
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Przydatność
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of extract after initial food extraction and phase partitioning.
Informacje prawne
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Produkty
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde łączy nowy węgiel z krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu (Z-Sep+), aby zapewnić optymalną równowagę między odzyskiwaniem pestycydów planarnych a usuwaniem barwnika.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Powiązane treści
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.