52779-U
Supelclean Ultra 2400 solid phase extraction (SPE) Tubes
volume 1 mL, pkg of 108
Synonim(y):
Supelclean™ Ultra
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supelclean Ultra 2400, volume 1 mL, pkg of 108
linia produktu
Supelclean™
Poziom jakości
skład
bed A, 120 mg
bed B, 100 mg (Z-Sep)
opakowanie
pkg of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
grupa aktywna macierzy
C18 coating
Carbon coating
PSA coating
Zastosowanie
food and beverages
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The top bed consists of a mixture of PSA/C18 and a graphitized, spherical carbon. PSA removes acidic interferences, C18 retains some hydrophobic interferences, and carbon removes pigments. The variety of carbon used in this cartridge was engineered to remove sufficient pigmentation while allowing for better recoveries of compounds with planar structures. The bottom bed of the cartridge contains Z-Sep, which is a zirconia-coated silica. Z-Sep removes oily residues, and provides additional pigment removal.
The cartridge can be used for cleanup of acetonitrile extracts to be analyzed by either GC or HPLC.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.