Kluczowe dokumenty
55439-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonim(y):
QuEChERS
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supel™ QuE, PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
agency
suitable for BS EN 15662:2008
linia produktu
Supel™
skład
Discovery® DSC-18, 150 mg (Cat. No. 52600-U)
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean™ PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
opakowanie
pk of 50
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
15 mL , Shaker Compatible
grupa aktywna macierzy
C18 phase
PSA phase
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Kompatybilność
Przydatność
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Metoda QuEChERS upraszcza oczyszczanie próbek do analizy pestycydów w próbkach żywności i rolniczych.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.