Kluczowe dokumenty
54216-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 20 mL, pk of 20
Synonim(y):
Envicarb/NH2 SPE Tube
Wybierz wielkość
20 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
20 mL
grupa aktywna macierzy
aminopropyl phase
carbon phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.