Kluczowe dokumenty
57127-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
Synonim(y):
Kartridż SPE z węglem, 12 ml
Wybierz wielkość
20 EA
973,00 zł
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
973,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
100 m2/g
pojemność
12 mL
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość cząstki
120-400 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.