Kluczowe dokumenty
DWKBWP0500P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 500 mL
Synonim(y):
BWP0500P
Wybierz wielkość
10 EA
264,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
264,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP0500P
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Idealny do szerokiego zakresu zastosowań związanych z przechowywaniem i pobieraniem próbek cieczy
Cechy i korzyści
Autoklawowalny w temperaturze 121°C i odpowiedni do kontaktu z żywnością
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)