Kluczowe dokumenty
HS120771
Coated Wire Tube Rack
to hold, 24 x 35-40 mm tubes, blue
Synonim(y):
Uchwyt na rurkę, stojak na butelkę
Wybierz wielkość
1 EACH
209,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
209,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 24 x 35-40 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120771
dł. × szer. × wys.
14.1 in. (35.7 cm) × 5.5 in. (13.9 cm) × 3.9 in. (9.8 cm)
Opis ogólny
Stojak z drutu powlekanego HDPE jest wytrzymały podczas transportu lub przenoszenia próbek. Jest odporny chemicznie i nadaje się do stożkowych, okrągłych lub płaskich lub plastikowych probówek i butelek.
Cechy i korzyści
  • Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
  • Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
  • Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
  • Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
  • Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)