Kluczowe dokumenty
52579-U
Supelco
Supelclean PSA SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
PSA SPE cartridge tube, 6 mL
Wybierz wielkość
30 EA
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
8.4% C loading
3.3% N loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
500 m2/g
pojemność
6 mL
0.98-1.05 meq/g capacity
pokrycie powierzchni
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
  • A weak anion exchanger with a pKa of 10.1 and 10.9
  • Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
  • Strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
  • Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
  • Bidentate nature of ligand allows for chelation
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.