Przejdź do
57086
Supelclean™ LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
54 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene tube
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 1 g
packaging
pkg of 54 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
matrix active group
Alumina phase
particle size
60-325 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Supelclean™ LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570875708457085
description
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
description
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
description
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
volume
3 mL
volume
6 mL
volume
3 mL
volume
6 mL
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)