Key Documents
52577-U
Supelco
Supelclean SAX/PSA SPE Tube
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE), volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Mix-Mode Amine SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed A, 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
PSA phase
SAX phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean SAX (upper layer) and PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Supelclean SAX is a quarternary amine, Cl- counter-ion.
  • Supelclean PSA an ethylenediamine-N-propyl phas that contains both primary and secondary amines.
  • Ideal for removing matrix components (fatty acids, organic acids, polar pigments, and some sugars) when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
  • In compliance with the Luke II method which uses SPE to remove matrix interference and enhancement of pesticides from food for GC-ITMS analysis
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.