52688-U
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Rurka wkładu SPE z silnym wymiennikiem kationów
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
0.8 meq/g total capacity
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
- Counter ion is H+
- Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
- Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
- The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.