Merck
52739-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
0.15 meq/g total capacity
macierz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
carboxypropyl bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
  • Counter ion is Na+
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
  • Carries a negative charge at pH 6.8 or above
  • A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
  • Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.