Kluczowe dokumenty
PVC502500
Millipore
PVC Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Hydrofobowe dyski filtracyjne z membraną z polichlorku winylu
Wybierz wielkość
100 EA
2270,00 zł
2270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
2270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PVC membrane
plain filter
white filter
agency
in accordance with NIOSH 5700
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
5.0 μm pore size
80 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: PVC5
Filter Type: Screen filter
Polyvinylidene chloride (PVC) membranes are specified by ASTM, NIOSH, and OSHA in air monitoring applications to analyze silica, carbon black, metals, quartz particulates and others.
•Filters composed of pure medical-grade PVC
•Use for air monitoring applications to analyze silica, carbon black or quartz particulates
•Available in 5.0 µm filters
Features & Benefits:
•High-quality, medical-grade PVC polymer
•PVC is non-hygroscopic, so humidity will not impact your gravimetric analysis
Applications:
Air Monitoring of Particulate Contaminants Including Silica, Metals, and Quartz
Zastosowanie
  • Air monitoring
  • Particle analysis
  • Silica particle analysis