Merck
392251
Sigma-Aldrich
Benzo[k]fluoranthene
for fluorescence, ≥99%
Synonim(y):
11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1′,8′-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene
Wybierz wielkość
100 MG
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Beilstein:
1873745
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for fluorescence
Poziom jakości
Próba
≥99%
mp
215-217 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: <1 mg/mL at 20 °C
DMSO: <1 mg/mL at 20 °C
H2O: <1 mg/mL at 20 °C
acetone: 1-10 mg/mL at 20 °C
methanol: <1 mg/mL at 20 °C
toluene: 5-10 mg/mL at 20 °C
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
c1ccc2cc-3c(cc2c1)-c4cccc5cccc-3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Klucz InChI
HAXBIWFMXWRORI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Enhanced degradation of carcinogenic PAHs benzo (a) pyrene and benzo (k) fluoranthene by a microbial consortia: Bioremediation of high molecular weight PAHs with a combination of microorganisms (S Guntupalli, V Thunuguntla, 2016).
  • Biotransformacja wysokocząsteczkowego wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego (PAH) benzofluorantenu przez Sphingobium sp. szczep KK22 i identyfikacja metabolitów: Biotransformacja i identyfikacja produktów z benzo[k]fluorantenu (AH Maeda, S Nishi, Y Hatada, Y Ozeki, 2014).
  • Badanie właściwości elektrochemicznych benzofluorentenu przy użyciu elektrody z węgla szklistego i opracowanie woltamperometrycznej metody wykrywania fali prostokątnej: Electrochemical behavior of benzo[k]fluorenthene and development of detection method (A Altun, Y Yardim, A Levent, 2023).
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K L Willett et al.
Toxicology and applied pharmacology, 177(3), 264-271 (2001-12-26)
Certainpolynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) such as benzo[a]pyrene (BaP) induce CYP1A-dependent enzyme activities. Because PAHs are ubiquitous environmental contaminants, and some are aryl hydrocarbon agonists, CYP1A has been used as a biomarker for PAH exposure. However, PAHs exist in the environment
Annekatrin Dreyer et al.
Environmental science & technology, 39(11), 3918-3924 (2005-06-30)
To date, studies about historic PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) deposition at a regional scale have rarely been published. To address this research gap, we sampled 17 ombrotrophic peatlands across eastern Canada. The peat cores from hollows were dated with 210Pb
Hiroyuki Masaki et al.
The Analyst, 130(9), 1253-1257 (2005-08-13)
We developed a device and some systems for detecting benzo[a]pyrene (B[a]P) and benzo[k]fluoranthene (B[k]F). The device uses a UV light-emitting diode that emits light with a wavelength of 370 nm and a violet laser diode that emits light with a
David C Spink et al.
Toxicology and applied pharmacology, 226(3), 213-224 (2007-10-09)
The interactions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and cytochromes P450 (CYP) are complex; PAHs are enzyme inducers, substrates, and inhibitors. In T-47D breast cancer cells, exposure to 0.1 to 1 microM benzo(k)fluoranthene (BKF) induced CYP1A1/1B1-catalyzed 17beta-estradiol (E(2)) metabolism, whereas BKF
Alberto Modelli et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(20), 6482-6486 (2006-05-19)
The gas-phase experimental adiabatic electron affinities (AEAs) of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) anthracene, tetracene, pentacene, chrysene, pyrene, benzo[a]pyrene, benzo[e]pyrene, and fluoranthene are well reproduced using the hybrid density functional method B3LYP with the 6-31+G* basis set, indicating that the