Przejdź do
31306
Benzo[a]pyrene solution
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
474,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
474,75 zł
Cena katalogowa633,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzo[a]pyrene belongs to the family of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) compounds, which consist of two or more aromatic rings made up of only hydrogen and carbon elements.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Benzo[a]pyrene may be used as a reference standard for the determination of the analyte in olive oil samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) as well as liquid chromatography-fluorescence detection techniques (LC-FLD), and in cereal-based foodstuffs, fish, meat and poultry by GC-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM400714856451968
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[a]pyrene solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7 + 50-32-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)