Merck
48715-U
Supelco
Naphthalene-d8 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
Wybierz wielkość
1 ML
505,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
505,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 625
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type internal/surrogate
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c21c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Opis ogólny
Roztwór naftalenu-d8 jest analitycznym wzorcem referencyjnym zaprojektowanym specjalnie do monitorowania organicznych substancji chemicznych znajdujących się na liście priorytetowych zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych zgodnie z metodami opracowanymi przez Laboratorium Systemów Monitorowania Środowiska US EPA w Cincinnati, Ohio (EMSL/CL), na mocy ustawy o czystej wodzie (CWA).
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym. Roztwór naftalenu-d8 jest stosowany jako wzorzec wewnętrzny do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w oliwie z oliwek przy użyciu nowego wkładu SPE, po którym następuje analiza metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)