Kluczowe dokumenty
49451-U
Supelco
C7 - C30 Saturated Alkanes
C7 - C30 Saturated Alkanes
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
Wybierz wielkość
1 ML
438,00 zł
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
438,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL each component in hexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Quantitative standard suitable for use as a retention index marker probe.
Zastosowanie
Essential Oil AnalysisEssential oils are complex mixtures of chemical compounds produced by living organisms and isolated from specific plant parts of known taxonomic origin. Their composition mainly includes monoterpenes, sesquiterpenes, and their oxygenated derivatives, as well as aldehydes, alcohols, and esters. In collaboration with Chromaleont and Shimadzu, our integrated solutions enhance efficiency and sustainability for the analysis of essential oils, addressing demanding workflows through innovative research, case studies, consumables, and applications.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Eicosane
    Heneicosane
    Heptacosane
    Heptadecane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Heptane
    Nonacosane
    Nonadecane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Pentacosane
    Pentadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Triacontane
    Tricosane
    Tridecane
    Undecane
    Zobacz wszystko (24)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C M S Ambrosio et al.
Journal of applied microbiology, 129(3), 541-553 (2020-04-10)
This study investigated the in vitro mechanism of action of a commercial citrus EO, Brazilian orange terpenes (BOT), on an enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) isolated from pig gut and on Lactobacillus rhamnosus. Firstly, bacteria were exposed sequentially to BOT every
Chemical characterization of three accessions of Brassica juncea L. extracts from different plant tissues
Oulad El Majdoub Y, et al.
Molecules (Basel), 25(22), 5421-5421 (2020)
Gabriel Goetten de Lima et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 616-623 (2019-05-28)
Pyroligneous acid (PA) is a by-product of bio-oil, which is obtained by pyrolysis of the wood. This product has been tested for use in several areas, such as agriculture, as a promising green herbicide; however, there are few scientific data
Fang Yuan et al.
Metabolites, 10(9) (2020-08-29)
Untargeted metabolomics is expected to lead to a better mechanistic understanding of diseases and thus applications of precision medicine and personalized intervention. To further increase metabolite coverage and achieve high accuracy of metabolite quantification, the present proof-of-principle study was to
Lorenzo Cucinotta et al.
Journal of chromatography. A, 1655, 462473-462473 (2021-09-01)
The use of IRMS as a GC detector has a history going back decades, however the critical issue of wrong δ13C measurements resulting from impure peaks has been often underestimated. To this regard, multidimensional separation techniques are effective tools to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review