Kluczowe dokumenty
47304
Supelco
Programmed Test Mix
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
Wybierz wielkość
2 ML
259,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
259,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2 mL
stężenie
in dichloromethane (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This test mix is based on the comprehensive mix developed by Grob (Grob, et al., J. Chromatogr. 156 (1978) p. 1). It can be used to measure a column′s affinity for many analyte types:
  • The normal alkanes (decane and undecane) measure column efficiency.
  • The fatty acid methyl esters (methyl decanoate, methyl laurate, and methyl undecanoate) measure column efficiency.
  • The alcohol (1-octanol) and diol (2,3-butanediol) measure the presence of hydrogen-bonding sites (exposed silanols).
  • The aldehyde (nonanal) measures saturated aldehyde adsorption by means other than hydrogen-bonding.
  • The amine (dicyclohexylamine) measures irreversible adsorption.
  • The acid/base pair (2,6-dimethylphenol/2,6-dimethylaniline) measure acid/base surface characteristic.
  • The acid/base pair (2-ethylhexanoic acid/dicyclohexylamine) measure acid/base surface characteristic.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    2,3-Butanediol 530 μg/mL
    Decane 280 μg/mL
    Dicyclohexylamine 310 μg/mL
    2,6-Dimethylaniline 320 μg/mL
    2,6-Dimethylphenol 320 μg/mL
    2-Ethylhexanoic acid 380 μg/mL
    Methyl decanoate 420 μg/mL
    Methyl laurate 410 μg/mL
    Methyl undecanoate 420 μg/mL
    Nonanal 400 μg/mL
    1-Octanol 360 μg/mL
    Undecane 290 μg/mL
    Zobacz wszystko (12)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)