Kluczowe dokumenty
48825
Supelco
PCB Kit 3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
pkg of 1 kit
stężenie
200 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Polychlorinated biphenyls are highly stable chemical products used in industries as fluids, diluents, hydraulic fluids, and dielectric fluids for capacitors and transformers.[1]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
  • Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLKarta charakterystyki
  • 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLKarta charakterystyki
  • 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLKarta charakterystyki
  • 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLKarta charakterystyki
  • 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polychlorinated biphenyls: Congener-specific analysis of a commercial mixture and a human milk extract.
Safe S.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 24-29 (1985)