Kluczowe dokumenty
47330-U
Supelco
PCB Congener Mix 1
10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
Wybierz wielkość
10 ML
597,80 zł
597,80 zł
Cena katalogowa854,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
597,80 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
597,80 zł
Cena katalogowa854,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 10 mL
stężenie
10 μg/mL each component in isooctane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
PCB Congener Mix 1 jest stosowany jako wzorzec analityczny do analizy polichlorowanych bifenyli (PCB) po degradacji w suchych kiełbasach fermentowanych[1] oraz w emulsjach mięsnych typu frankfurterka[2] przy użyciu techniki chromatografii gazowej-spektrometrii masowej[1] i chromatografii gazowej (GC) - detektor wychwytu mikroelektronów (μECD).[2]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    2,6-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradation of PCBs in a frankfurter-type meat emulsion: Effects of a meat starter, its proteins extract and thermal treatments
Lusnic M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(8), 2643-2647 (2012)
Degradation of PCBs in dry fermented sausages during drying/ripening
Polak LM, et al.
Food Chemistry, 213, 446-250 (2016)