Kluczowe dokumenty
48705
Supelco
Aroclor 1221 solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 505,508,508A,8080,8081,8082,508.1
MISA (Canada) Group 27
linia produktu
TraceCERT®
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebecca M Steinberg et al.
Hormones and behavior, 51(3), 364-372 (2007-02-06)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a family of toxicants that persist in measurable quantities in human and wildlife tissues, despite their ban in production in 1977. Some PCB mixtures can act as endocrine disrupting chemicals (EDCs) by mimicking or antagonizing the
R H Schiestl et al.
Cancer research, 57(19), 4378-4383 (1997-10-23)
Polychlorinated aromatic hydrocarbons such as polychlorinated biphenyls and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) are extremely stable and widely distributed environmental pollutants. These chemicals are animal carcinogens and probable human carcinogens, and TCDD is possibly one of the most potent toxins ever evaluated by
Toxicity of PCBs (Aroclor-1221, 1254) to embryos and larvae of Xenopus laevis.
J M Zhou et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 73(2), 379-384 (2004-09-24)
Selim Kutlu et al.
Cell biochemistry and function, 25(2), 167-172 (2005-09-24)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are persistent environmental pollutants. This study compared effects of two PCB mixtures, Aroclors 1221 (A1221) and 1254 (A1254) on serum levels of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), urea, creatinine and uric acid in
Sunday A Adebusoye et al.
Biodegradation, 19(1), 145-159 (2007-05-31)
Contaminated sites in Lagos, Nigeria were screened for the presence of chlorobiphenyl-degrading bacteria. The technique of continual enrichment on Askarel fluid yielded bacterial isolates able to utilize dichlorobiphenyls (diCBs) as growth substrates and six were selected for further studies. Phenotypic