48701
Aroclor 1016 solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 505,508,508A,8080,8082,508.1
MISA (Canada) Group 27
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-7H
Klucz InChI
RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?