Przejdź do
31092
PCB No 209
analytical standard
Synonim(y):
Decachlorobiphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12Cl10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.66
EC Number:
218-115-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2065289
Ballschmiter Number:
209
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
General description
PCB No 209 (Decachlorobiphenyl) is a perhalogenated biphenyl pesticide with halogen atoms in ortho-positions. Its phenyl rings have dihedral angle with high rotational barrier around biphenyl linkage.
Application
PCB No 209 has been used as internal standard in gas chromatography (GC-ECD) analysis for determination of deltamethrin.
PCB No 209 may be used as a reference standard for the determination of polychlorinated biphenyls in biota samples and in coastal marine sediments by simultaneous pressurized liquid extraction and purification and gas chromatography with an electron capture detector, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
356023549431094
PCB No 209 analytical standard
Supelco
31092
PCB No 209
PCB No 153 analytical standard
Supelco
35602
PCB No 153
PCB No 138 analytical standard
Supelco
35494
PCB No 138
PCB No 101 analytical standard
Supelco
31094
PCB No 101
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100.0 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neustonic versus epiphytic bacteria of eutrophic lake and their biodegradation ability on deltamethrin.
Kalwasinska A
Biodegradation, 22(4), 699-707 (2011)
Decabromobiphenyl (PBB-209) activates the aryl hydrocarbon receptor while decachlorobiphenyl (PCB-209) is inactive: experimental evidence and computational rationalization of the different behavior of some halogenated biphenyls.
Alonso M
Chemical Research in Toxicology, 21(3), 643-658 (2008)
Determination of polychlorinated biphenyls in biota samples using simultaneous pressurized liquid extraction and purification.
Gomez-Ariza JL, et al.
Journal of Chromatography A, 946(1-2), 209-219 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31092-20MG04061826677858