Kluczowe dokumenty
47927
Supelco
CEN PCB Congener Mix-1
10 μg/mL each component in heptane, analytical standard
Wybierz wielkość
1 ML
318,00 zł
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
318,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 μg/mL each component in heptane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
CEN PCB Congener Mix-1 został wykorzystany jako wzorzec do identyfikacji i oznaczania zawartości pestycydów polichlorowanych bifenyli, zgromadzonych w próbkach krwi i żywych jaj żółwi morskich przy użyciu metody chromatografii gazowej (GC). CEN PCB Congener Mix-1 jest stosowany jako certyfikowany wzorzec odniesienia do identyfikacji i oznaczania ilościowego polichlorowanych bifenyli (PCB) w matrycach środowiskowych[1][2] przy użyciu technik chromatograficznych.
Kongener CEN PCB mix-1 został użyty jako standard w identyfikacji i oznaczaniu zawartości pestycydów polichlorowanych bifenyli, zgromadzonych w próbkach krwi i żywych jaj żółwi morskich przy użyciu metody chromatografii gazowej (GC).[3]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,3,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachlorobiphenyl
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,3,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,2′,5-Trichlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
    2,4′,5-Trichlorobiphenyl
    Zobacz wszystko (12)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of organochlorine pesticides and PCB residues among hawksbill (Eretmochelys imbricata) and green (Chelonia mydas) turtles in the Yucatan Peninsula and their maternal transfer
Garcia-Besne G, et al.
Marine Pollution Bulletin, 91, 139-148 (2015)
Photochemical sample treatment for extracts clean up in PCB analysis from sediments
Barreca S, et al.
Talanta, 103, 349-354 (2013)
Simultaneous preconcentration of a wide variety of organic pollutants in water samples: Comparison of stir bar sorptive extraction and membrane-assisted solvent extraction
Prieto.A, et al.
Journal of Chromatography A, 1214(1-2), 1-10 (2008)