Przejdź do
47799
Dibromomethane
analytical standard
Synonim(y):
Methylene bromide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.83
EC Number:
200-824-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969143
MDL number:
NACRES:
NA.24
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.05 (vs air)
vapor pressure
34.9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChI key
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Dibromomethane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples and organic compounds using chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442334442552442551
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
packaging
ampule of 1000 mg
packaging
ampule of 1000 mg
packaging
ampule of 1000 mg
packaging
ampule of 1000 mg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibromomethane
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)