Merck
48574
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
analytical standard
Synonim(y):
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Beilstein:
1912416
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
vial of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Klucz InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M F Kirby et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 81(3), 233-244 (2007-01-24)
The extent to which biological systems interact in fish from multi-contaminant areas needs to be understood for full interpretation of monitoring data. This study investigates the interaction between two biomarkers, ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity and plasma vitellogenin (VTG) in the European
Santiago A Bortolato et al.
Analytical chemistry, 80(21), 8276-8286 (2008-10-02)
This work presents a novel approach for the simultaneous ultratrace determination of benzo[ a]pyrene and dibenzo[ a,h]anthracene, the two most carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), in a very interfering environment, combining the recently discovered ability of the nylon membrane to
Katarzyna Skupinska et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 23(5), 763-771 (2009-04-14)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)--environmental carcinogens--are metabolized by CYP1A1 and CYP1A2 enzymes to oxy-derivatives, which are able to bind to DNA and initiate carcinogenesis. PAHs induce CYP1A1 and CYP1A2 activity, which increases the risk of development of carcinogenesis. Isothiocyanates (ITCs), naturally
Sander Delahaye et al.
Journal of chromatography. A, 1258, 152-160 (2012-09-04)
Supercritical fluid chromatography (SFC) is attributed many advantages over high performance liquid chromatography (HPLC). Next to the fact that SFC is greener than HPLC, which is especially important for preparative separations, SFC is claimed to be able to deliver faster
A Perico et al.
Archives of environmental health, 56(6), 506-512 (2002-04-18)
In this study, the authors evaluated exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in workers exposed to exhaust gas from cars, and they assessed the efficiency of urinary 1-hydroxypyrene as an indicator of exposure to pyrene and PAHs. The authors
Produkty
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.