Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
Quality Level
vapor density
5.32 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 131 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format - | format - |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| vapor density 5.32 (vs air) | vapor density 6.15 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| mp 90-94 °C (lit.) | mp 210-215 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
83-32-9
Produkty
Kolumna Ascentis® Express PAH skutecznie oddziela wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w metodach EPA.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 255335-25G | 04061833045619 |
| 255335-5G | 04061826015292 |
| 255335-1G | 04061826015285 |
| 05426-5G | 04061834183099 |
| 05426-100MG | 04061838637468 |