Kluczowe dokumenty
33038
Supelco
HMDS+TMCS+Pyridine, 3:1:9 (Sylon HTP)
pkg of 20 × 1 mL
Synonim(y):
Chlorotrimethylsilane, Hexamethyldisilazane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilane+Τrimethylchlorosilane+Pyridine, Sylon HTP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
opis
3:1:9 (SYLON HTP)
skład
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
opakowanie
pkg of 20 × 1 mL
Zastosowanie
HMDS+TMCS+Pyridine in the ratio of 3:1:9 may be used as the silylating agent, during multi-targeted profiling of the major phytohormones by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[1]
Informacje prawne
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
T. Stoming et al.
Life Sciences, 12, 425-425 (1973)
Claudia Birkemeyer et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 89-102 (2003-05-09)
In the present investigation we report selection of the N-methyl-N-(tert.-butydimethylsilyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA) reagent as the most comprehensive derivatization protocol among 17 tested reactions covering trifluoroacetylation, pentafluorobenzylation, methylations, and trimethylsilylations. MTBSTFA allowed easy and robust tert.-butyldimethylsilyl derivatization of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, indole-3-acetic acid