Przejdź do
08471
Dichlorodimethylsilane solution
~5% in toluene, LiChropur
Synonim(y):
Sylon CT, Dimethyldichlorosilane solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.06
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
605287
MDL number:
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Level
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
concentration
~5% in toluene
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.491-1.495
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
For deactivating glassware.
Treat the glass tubing that you use for columns with Sylon-CT solution (5% dimethyldichlorosilane in toluene). It deactivates the tubing for use up to 350 °C to 400 °C, far exceeding the capabilities of other deactivating agents used at room temperature. Sylon CT also deactivates transfer lines and glass or glass-lined injection port liners. Instructions included.
Application
Learn more in the Product Information
Sylon CT was used as derivatizing agent, during an experiment to develop sensitive GC method for the identification and determination of long-chain primary alkyl amines.† It was also used for treating Erlenmeyer flasks to prevent mycelium from sticking to the glassware during development of techniques in the identification and partial characterization the chaxamycin biosynthesis gene cluster of S. leeuwenhoekii.†
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8043044027285126
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
~5% in toluene
concentration
-
concentration
-
concentration
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
grade
-
grade
-
grade
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.491-1.495
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
refractive index
n20/D 1.388
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
149012-25G04061836682446