Key Documents
33001
pentafluorobenzyl bromide (PFB-Br)
analytical standard
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GC derivatization
opis
Alkylation reagent
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
opakowanie
ampule of 5 g
metody
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Klucz InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?