Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41106618
Feature:
subdivision 0.2 mL
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint ST/NS stopper10/19
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
160 mm
volume
10 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN EN ISO 4788. Class A, conformity certified. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With PP stopper and hexagonal glass base (except 500 & 1000 mL which have PE stopper and octagonal base). High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32408 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 mL | description volume 25 mL | description volume 100 mL | description volume 1,000 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 10 mL |
| H 160 mm | H 190 mm | H 285 mm | H 500 mm |
| joint joint ST/NS stopper10/19 | joint joint ST/NS stopper14/23 | joint joint ST/NS stopper24/29 | joint joint ST/NS stopper45/40 |
| volume 10 mL | volume 25 mL | volume 100 mL | volume 1,000 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?