Kluczowe dokumenty
27507
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
Wybierz wielkość
100 EA
889,00 zł
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
889,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner..
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the glass material of the SKU 27507 clear vials with PTFE-lined caps, composed of borosilicate glass or another type of glass?
    1 answer
    1. Product 27507 vials are manufactured from type 1 borosilicate glass.