Kluczowe dokumenty
27172-U
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonim(y):
PK100 22ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
Wybierz wielkość
100 EA
817,00 zł
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
817,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Właściwości
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
Vials (22mL), screw top with green Thermoset cap are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)