Przejdź do
27148
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
721,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
General description
Vials (volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
270072713627180
description
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
volume
7 mL
volume
7 mL
volume
4 mL
volume
40 mL
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
material
amber glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
material
clear glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
material
clear glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
15 mm × 45 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)