Przejdź do
27019
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial
Application
It may also be used in automated solid-phase microextraction-gas chromatography-mass selective detection (AutoSPME-GC-MSD) analyses for the determination of sugar-amino acid reaction mechanisms and production of branched-chain alkyl-substituted pyrazines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27262SU86007627020
description
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 18-400
material
black polypropylene hole cap, PTFE/silicone
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
material
black polypropylene hole cap, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
material
black polypropylene hole cap, PTFE/silicone
compatibility
for use with 7 mL vial
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening)
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening)
compatibility
for use with 15 mL vial
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
1.3 mm
septum thickness
1.5 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)