Kluczowe dokumenty
27123-U
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)