Merck
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
Products
Kategoria produktu
Marka
Wysokość (mm)
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania
Showing 1-12 of 12