Kluczowe dokumenty
27132
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 8 mm × 0.050 in., for use with screw cap, 8-425
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 0.050 in.
kompatybilność
for use with 2 mL standard opening vial
for use with screw cap, 8-425
Opis ogólny
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Zastosowanie
PTFE-czerwona guma, srebrna septa z zakrętkami została użyta do zamknięcia fiolek z przestrzenią nadpowierzchniową zawierających olejki eteryczne Ocimum podczas mikroekstrakcji w fazie stałej (SPME), w badaniu eksperymentalnym przeprowadzonym w celu chemotaksonomicznej analizy związków aromatycznych olejków eterycznych czterech różnych gatunków Ocimum.[1] Może być również stosowany z fiolkami w przestrzeni nadpowierzchniowej w ekstrakcji sorpcyjnej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HSSE) w połączeniu z chromatografią gazową i spektrometrią mas (GC-MS), do analizy lotnych frakcji i metod chemometrycznych pesto genovese i jego składników.[2]
Septa, PTFE/czerwona guma, opakowanie 100 szt. może być używana do szklanej fiolki z przestrzenią nadpowierzchniową w analizie lotnych frakcji pesto, typowego włoskiego sosu do makaronu na bazie bazylii, i jego składników przy użyciu ekstrakcji sorpcyjnej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HSSE), a następnie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).[3]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of the volatile fraction of ?Pesto Genovese? by headspace sorptive extraction (HSSE).
Salvadeo P, et al.
Food Chemistry, 105(3), 1228-1235 (2007)
Study of different kinds of ?Pesto Genovese? by the analysis of their volatile fraction and chemometric methods.
Food Chemistry, 114 (1), 306-309 (2009)
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Leopold J
European Food Research and Technology, 217 (2), 120-124 (2003)