Merck
PHR8937
Benazepril Związek pokrewny B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.95
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1048630
API family
benazepril
form
powder
packaging
pkg of 30 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
SMILES string
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-CMXBXVFLSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)