Przejdź do
27356
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone , white silicone body
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
diam. × thickness
11 mm × 0.075 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with Screw Top, 13-425
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
273612737427155
description
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
description
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
description
diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in., for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap, pkg of 1000 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
O.D.
11 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
13 mm
material
white silicone body, PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone
compatibility
for use with Screw Top, 13-425, for use with 4 mL vial
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap
compatibility
for use with screw cap, 15-425, for use with 7 mL vial
diam. × thickness
11 mm × 0.075 in.
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, white PTFE/silicone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)