Kluczowe dokumenty
22349
Chart Paper for Recorder
for use with Linear Instruments 1200, 1201, 1202, 1210, 2020, 2030, chart type, 0100-0026, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
14111500
Polecane produkty
Właściwości
chart type 0100-0026
opakowanie
pkg of 25 ea
kompatybilność
for use with Linear Instruments 1200, 1201, 1202, 1210, 2020, 2030
Zastosowanie
Sygnał analogowy z chromatografu może być podłączony do rejestratora z prędkością papieru wykresowego 5 min/in. podczas analizy w celu pomiaru stężenia glutetimidu w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) przy użyciu chromatografii gazowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)